Tisk…
Zlato ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43071.GH 43071.FF 43071.FI
43071.GHEA 84040 CZK
43071.GH 43071.FF 43071.FI
Zlato ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Zlato
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526