Zlato ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 5,5-9,0 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42675.03
42675.06
42675.14
42675.03EA
9850
CZK
42675.03
42675.06
42675.14
Zlato ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 5,5-9,0 µm
Zlato
Purity: 99.96+%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: S.A. 0.05-0.20m2/g
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |