Zlato ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 3,0-5,5 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42674.03
42674.06
42674.03EA
9850
CZK
42674.03
42674.06
Zlato ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 3,0-5,5 µm
Zlato
Purity: 99.96+%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: S.A. 0.05-0.30m2/g
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |