Zlato ≥99.96% (metals basis), flake/sphere APS 1,5-3,0 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42154.03
42154.06
42154.03EA
9850
CZK
42154.03
42154.06
Zlato ≥99.96% (metals basis), flake/sphere APS 1,5-3,0 µm
Zlato
Purity: 99.96%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Thin flake
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au MW: 196.97 Bod varu: 2800 Bod tání: 1063 Hustota: 19.3 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |