Tisk…
Zlato 99,96 Metals basis, flake/sphere APS 2,2-3,5 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42153.03 42153.06
42153.03EA 9850 CZK
42153.03 42153.06
Zlato 99,96 Metals basis, flake/sphere APS 2,2-3,5 µm
Zlato
Purity: 99.96% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Thick flake MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526