Zlato 99,99 Metals basis, gauze_wire 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40931.FF
40931.FI
40931.GH
40931.FFEA
15930
CZK
40931.FF
40931.FI
40931.GH
Zlato 99,99 Metals basis, gauze_wire 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Zlato
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Wire Cloth, 100x100mm ~4.9g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au MW: 196.97 Bod varu: 2800 Bod tání: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |