Tisk…
Zlato ≥99.99% (metals basis), gauze woven from wire 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
40930.GHEA 87510 CZK
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
Zlato ≥99.99% (metals basis), gauze woven from wire 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Zlato
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Electrodes
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526