Tisk…
Zlato 99,9 Metals basis, foil_thin, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40739.FF 40739.FI
40739.FFEA 17300 CZK
40739.FF 40739.FI
Zlato 99,9 Metals basis, foil_thin, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Zlato
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.06g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526