Zlato ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
40586.FF
40586.FI
40586.FFEA
13900
CZK
40586.FF
40586.FI
Zlato ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Zlato
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |