Tisk…
Zlato 14kt (Au ≥ 58,3%), žlutý, wire, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40329.BS 40329.BU
40329.BSEA 16270 CZK
40329.BS 40329.BU
Zlato 14kt (Au ≥ 58,3%), žlutý, wire, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Zlato
Molecular Formula: % Concentration CuZnAg Physical Form: ≈28g/m Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526