Tisk…
Hydroxid sodný solution 40% (w/w)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
171220.1214 171220.1315 171220.0716 171220.0715
APPC171220.1214EA 8440 CZK
APPC171220.1214 APPC171220.1315 APPC171220.0716 APPC171220.0715
Hydroxid sodný solution 40% (w/w)
Hydroxid sodný
Absorbs CO₂ from air. Miscible with water.
Vzorec: NaOH
Hustota: 1,43 g/ml
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Minimum Assay (Acidim.) 40%
Nitrogen Compounds (as N) Max. 0.002%
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 1.0%