Tisk…
Zlato ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
14733.BO 14733.BQ 14733.BU
14733.BOEA 5740 CZK
14733.BO 14733.BQ 14733.BU
Zlato ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zlato
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈60.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526