Tisk…
Zlato ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
14730.BU 14730.BY 14730.CC
14730.BUEA 4230 CZK
14730.BU 14730.BY 14730.CC
Zlato ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zlato
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526