Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14729.BO
14729.BQ
14729.BU
14729.BOEA
5980
CZK
14729.BO
14729.BQ
14729.BU
Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zlato
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈60.6g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au MW: 196.97 Bod varu: 2800 Bod tání: 1063 Hustota: 19.3 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |