Tisk…
Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14728.CB 14728.BS 14728.BW
14728.CBEA 44650 CZK
14728.CB 14728.BS 14728.BW
Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Zlato
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.79g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526