Tisk…
Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
14727.G1 14727.G5 14727.G9
14727.G1EA 2650 CZK
14727.G1 14727.G5 14727.G9
Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Zlato
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526