Tisk…
Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14726.BP 14726.BS 14726.BW
14726.BPEA 3190 CZK
14726.BP 14726.BS 14726.BW
Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zlato
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈15.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526