Tisk…
Zlato ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14723.FF 14723.FI
14723.FFEA 101750 CZK
14723.FF 14723.FI
Zlato ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Zlato
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈12g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526