Tisk…
Zlato ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14721.FF 14721.FI 14721.GH
14721.FFEA 12430 CZK
14721.FF 14721.FI 14721.GH
Zlato ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Zlato
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈1.2g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526