Tisk…
Zlato 99,99 Metals basis, powder, Premion®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14641.03 14641.06
14641.03EA 9850 CZK
14641.03 14641.06
Zlato 99,99 Metals basis, powder, Premion®
Zlato
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526