Tisk…
Zlato ≥99.99% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13394.KG 13394.KJ 13394.KM
13394.KGEA 9540 CZK
13394.KG 13394.KJ 13394.KM
Zlato ≥99.99% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zlato
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.97g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526