Tisk…
Zlato ≥99.95% (metals basis), flake/sphere APS 1-15 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
12453.03 12453.06
12453.03EA 9850 CZK
12453.03 12453.06
Zlato ≥99.95% (metals basis), flake/sphere APS 1-15 µm
Zlato
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.24-0.34m2/g MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526