Tisk…
Zlato ≥99.9985% (metals basis), rods, Premion®, Ø 3 mm (0.1 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
11892.06 11892.93
11892.06EA 45020 CZK
11892.06 11892.93
Zlato ≥99.9985% (metals basis), rods, Premion®, Ø 3 mm (0.1 in)
Zlato
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.7cm/5g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526