Zlato ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11518.FF
11518.FI
11518.GH
11518.FFEA
7830
CZK
11518.FF
11518.FI
11518.GH
Zlato ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Zlato
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |