Zlato ≥99.9975% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11391.FF
11391.FI
11391.GH
11391.FFEA
12430
CZK
11391.FF
11391.FI
11391.GH
Zlato ≥99.9975% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Zlato
Purity: 99.9975+%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈1.2g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |