Tisk…
Zlato 99,999 Metals basis, shots, Premion® 0.8-6 mm (0.03-0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11355.03 11355.06 11355.14
11355.03EA 9850 CZK
11355.03 11355.06 11355.14
Zlato 99,999 Metals basis, shots, Premion® 0.8-6 mm (0.03-0.2 in)
Zlato
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526