Zlato ≥99.995% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10969.G5
10969.G9
10969.H4
10969.G5EA
6040
CZK
10969.G5
10969.G9
10969.H4
Zlato ≥99.995% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Zlato
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.04g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |