Tisk…
Zlato 99,998 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10968.G1 10968.G5 10968.G9
10968.G1EA 3080 CZK
10968.G1 10968.G5 10968.G9
Zlato 99,998 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Zlato
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526