Tisk…
Zlato ≥99.9985% (metals basis), wire, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10965.BP 10965.BS 10965.BW
10965.BPEA 2980 CZK
10965.BP 10965.BS 10965.BW
Zlato ≥99.9985% (metals basis), wire, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zlato
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Formula Weight: 196.97 Physical Form: ≈15.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526