Tisk…
Zlato 99,9985 Metals basis, wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10964.BQ 10964.BU
10964.BQEA 29790 CZK
10964.BQ 10964.BU
Zlato 99,9985 Metals basis, wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zlato
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈60.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526