Tisk…
Zlato ≥99.99% (metals basis), powder, Premion®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10612.03 10612.06
10612.03EA 10160 CZK
10612.03 10612.06
Zlato ≥99.99% (metals basis), powder, Premion®
Zlato
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526