Zlato ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00827.03
00827.06
00827.03EA
9850
CZK
00827.03
00827.06
Zlato ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Zlato
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-57-5
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |