Zlato ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00725.G1
00725.G5
00725.G1EA
9340
CZK
00725.G1
00725.G5
Zlato ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zlato
Purity: 99.9%
Physical Form: ≈0.95g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |