Tisk…
Zlato ≥99.9% (metals basis), splatter
Dodavatel: Thermo Scientific
00722.03 00722.06
00722.03EA 9480 CZK
00722.03 00722.06
Zlato ≥99.9% (metals basis), splatter
Zlato
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526