Zlato ≥99.995% (metals basis), powder, Premion® -20/+100 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
00136.03
00136.06
00136.03EA
10090
CZK
00136.03
00136.06
Zlato ≥99.995% (metals basis), powder, Premion® -20/+100 mesh
Zlato
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Agglomerated
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |