Zlato ≥99.99% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00132.FF
00132.FI
00132.FFEA
16370
CZK
00132.FF
00132.FI
Zlato ≥99.99% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Zlato
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈1.5g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |