Tisk…
Zlato 99,99 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00130.G2 00130.G6 00130.0K
00130.G2EA 9960 CZK
00130.G2 00130.G6 00130.0K
Zlato 99,99 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Zlato
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.24g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
MW: 196.97
Bod varu: 2800
Bod tání: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526