Samárium for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14479.0001
8.14479.0010
8.14479.0001EA
1480
CZK
8.14479.0001
8.14479.0010
Samárium for synthesis, Sigma-Aldrich®
Samárium
Vzorec:
Sm Bod varu: 1900 °C (1013 hPa) Hustota: 7,42 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011233 CAS číslo: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 UN: 3208 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,08498 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 1072 °C |
Molar Mass | 150.36 g/mol |