Tisk…
Samárium 99.9% (trace metals basis) 20-40 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
294780100 294780500
ACRO294780100EA 5960 CZK
ACRO294780100 ACRO294780500
Samárium 99.9% (trace metals basis) 20-40 mesh
Samárium
Vzorec: Sm
MW: 150.36
Bod varu: 1778 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1072 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011233
CAS číslo: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3132
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,08498
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver grey Powder or filings
Particle size 20 to 40 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %