Tisk…
Cer, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
261041-100G 261041-25G
SIAL261041-100GEA 57430 CZK
SIAL261041-100G SIAL261041-25G
Cer, Sigma-Aldrich®
Cerium
Vzorec: Ce
Bod varu: 3468 °C (1013 hPa)
Bod tání: 795 °C
Hustota: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010924
CAS číslo: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II