Tisk…
jod, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
451045-25G 451045-5G
SIAL451045-25GEA 10210 CZK
SIAL451045-25G SIAL451045-5G
jod, Sigma-Aldrich®
jod
Vzorec: I₂
Bod varu: 184,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036