jod, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
326143-100G
326143-10G
SIAL326143-100GEA
8730
CZK
SIAL326143-100G
SIAL326143-10G
jod, Sigma-Aldrich®
jod
Vzorec:
I₂ Bod varu: 184,3 °C (1013 hPa) Bod tání: 114 °C Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS číslo: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Merck Index: 13,05036 |