Tisk…
jod, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
229695-100G 229695-20G
SIAL229695-100GEA 14850 CZK
SIAL229695-100G SIAL229695-20G
jod, Sigma-Aldrich®
jod
Vzorec: I₂
MW: 253.81
Bod varu: 184.3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114 °C
Hustota: 4.9
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036