Telur, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
266418-100G
266418-25G
266418-500G
SIAL266418-100GEA
7080
CZK
SIAL266418-100G
SIAL266418-25G
SIAL266418-500G
Telur, powder, Sigma-Aldrich®
Telur
Vzorec:
Te MW: 127.6 Bod varu: 990 Bod tání: 450 |
MDL Number:
MFCD00134062 CAS číslo: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 Merck Index: 12,09273 |