Tisk…
Telur, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
452378-25G 452378-5G
SIAL452378-25GEA 13630 CZK
SIAL452378-25G SIAL452378-5G
Telur, Sigma-Aldrich®
Telur
Vzorec: Te
MW: 127.6
Bod varu: 990
Bod tání: 450
Hustota: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134062
CAS číslo: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273