Tisk…
Selen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ100
204307-100G 204307-20G 204307-5G
SIAL204307-100GEA 21360 CZK
SIAL204307-100G SIAL204307-20G SIAL204307-5G
Selen, Sigma-Aldrich®
Selenium
Vzorec: Se
MW: 78.96
Bod varu: ∼685 °C (1013 hPa)
Bod tání: 217
Hustota: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134090
CAS číslo: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572