Tisk…
Síra, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
344621-250G 344621-50G
SIAL344621-250GEA 10930 CZK
SIAL344621-250G SIAL344621-50G
Síra, Sigma-Aldrich®
Síra
Vzorec: S
Bod varu: 445 °C (1013 hPa)
Bod tání: 113…119 °C
Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085316
CAS číslo: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059