Tisk…

Síra 99, flower

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A17260.22 A17260.0E A17260.36
A17260.22EA 776 CZK
A17260.22 A17260.0E A17260.36
Síra 99, flower
Síra
Vzorec: S
MW: 32.07
Bod varu: 445
Bod tání: 113…119 °C
Hustota: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 168
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085316
CAS číslo: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,09059

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR