Tisk…
Síra ≥99.5%, powder -100 mesh, sublimated
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
33394.36 33394.A3
33394.36EA 1720 CZK
33394.36 33394.A3
Síra ≥99.5%, powder -100 mesh, sublimated
Síra
Purity: 99.5% CAS No.: 7704-34-9 Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Vzorec: S
Bod varu: 445 °C (1013 hPa)
Bod tání: 113…119 °C
Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085316
CAS číslo: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059