Tisk…
Síra ≥99.9995% (metals basis), pieces, Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10343.14 10343.22 10343.36
10343.14EA 3170 CZK
10343.14 10343.22 10343.36
Síra ≥99.9995% (metals basis), pieces, Puratronic®
Síra
Purity: 99.9995% CAS No.: 7704-34-9 Physical Form: Random Sizes Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Vzorec: S
Bod varu: 445 °C (1013 hPa)
Bod tání: 113…119 °C
Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085316
CAS číslo: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059